Learn More
Gaze d’argent, maille tissée de 80 avec fil à partir de 0,115 mm (0,0045 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Silver gauze is used for filtration. It is also used in electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silver |
Couleur | Argent |
Aspect | Silver-colored guaze |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metals basis) |
Quantité | 300 x 300 mm |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Dimensions de la maille | 80 Mesh |
Odeur | Characteristic |
Forme | Gaze |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q12I051 | Certificat d’analyse | 22/04/2022 | 040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL |
R19G015 | Certificat d’analyse | 28/12/2021 | 040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL |
R23E008 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL |
I13S022 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL |
X22H008 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL |