Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en silicone
Code produit. p-8013169 Tous les produits Fisherbrand Produits
13 mm, 10/boîte, 10 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
17 mm
31 mm
43 mm
49 mm
53 mm
Quantité:
1/boîte
10/boîte
2/paquet
20/boîte
50/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
50 pièces
Code produit. 11527662
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les tests en laboratoire et/ou alimentaires, le masquage industriel ou l’utilisation pédagogique.
  • Non toxique, translucide
  • Plage de températures de -60°C à 200°C
  • Grande résistance électrique
  • Résiste à la fissuration et à la spallation
  • Haute résistance à de nombreux produits chimiques, dont l’ozone
Spécification
Quantité 10/boîte
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons en silicone >