Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en silicone
Pour les tests en laboratoire et/ou alimentaires, le masquage industriel ou l’utilisation pédagogique.
Marque:  Fisherbrand™ SB053/S
Code produit. 10440693
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Non toxique, translucide
  • Plage de températures de -60°C à 200°C
  • Grande résistance électrique
  • Résiste à la fissuration et à la spallation
  • Haute résistance à de nombreux produits chimiques, dont l’ozone
Spécification
Spécification
1/boîte
53 mm
Silicone
Bouchon