Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en silicone
Pour les tests en laboratoire et/ou alimentaires, le masquage industriel ou l’utilisation pédagogique.
Marque: Fisherbrand™ SB003/S
Description
- Non toxique, translucide
- Plage de températures de -60°C à 200°C
- Grande résistance électrique
- Résiste à la fissuration et à la spallation
- Haute résistance à de nombreux produits chimiques, dont l’ozone
Spécification
50/boîte | |
3 mm | |
Silicone | |
Bouchon |