Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en silicone
Pour les tests en laboratoire et/ou alimentaires, le masquage industriel ou l’utilisation pédagogique.
Marque:  Fisherbrand™ SB031/S
Code produit. 11517672
  • 27.00€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Non toxique, translucide
  • Plage de températures de -60°C à 200°C
  • Grande résistance électrique
  • Résiste à la fissuration et à la spallation
  • Haute résistance à de nombreux produits chimiques, dont l’ozone
Spécification
Spécification
2/paquet
31 mm
Silicone
Bouchon