Learn More
DWK Life Sciences Joint en silicone, VMQ, avec manchon PTFE vulcanisé sur le joint
Le joint en silicone est utilisé pour étanchéifier et fixer les tubes filetés avec des capuchons filetés inutilisés.
48.25€ - 187.00€
Spécification
Matériau | Silicone (VMQ) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Étanchéité ; connexion de tubes en verre ; adaptés aux bouchons à vis PBT avec ouverture |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11777118
|
DWK Life Sciences
292382602 |
de 25,0 à 27,0 mm | GL 45 |
187.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11831010
|
DWK Life Sciences
292371202 |
de 11,0 à 13,0 mm | GL 25 |
91.69€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11786828
|
DWK Life Sciences
292350804 |
de 7,5 à 9,0 mm | GL 18 |
57.12€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11747118
|
DWK Life Sciences
292340606 |
de 5,5 à 6,5 mm | GL 14 |
48.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11338803
|
DWK Life Sciences
292370806 |
de 7,5 à 9,0 mm | GL 25 |
88.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11757198
|
DWK Life Sciences
292371005 |
de 9,0 à 11,0 mm | GL 25 |
82.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11777198
|
DWK Life Sciences
292351003 |
de 9,0 à 11,0 mm | GL 18 |
53.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12851054
|
DWK Life Sciences
292361407 |
de 13,0 à 15,0 mm | GL 32 |
107.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13157444
|
DWK Life Sciences
292361604 |
de 15,0 à 17,0 mm | GL 32 |
99.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13118043
|
DWK Life Sciences
292361801 |
de 17,0 à 19,0 mm | GL 32 |
103.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11331485
|
DWK Life Sciences
292383204 |
de 31,0 à 33,0 mm | GL 45 |
175.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11820720
|
DWK Life Sciences
292350607 |
de 5,5 à 6,5 mm | GL 18 |
62.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La bague d'étanchéité s'adapte à la pièce de raccord à visser et présente de bonnes propriétés de scellement. En raison de la couche en PTFE d'un côté de la bague d'étanchéité, il existe une certaine inertie du matériau. La perforation incluse permet l'insertion de tiges de verre, d'olives, de tubes flexibles, etc.- Avec revêtement PTFE vulcanisé
Spécification
Silicone (VMQ) | |
Étanchéité ; connexion de tubes en verre ; adaptés aux bouchons à vis PBT avec ouverture | |
10/boîte |