Learn More
DWK Life Sciences Joint en silicone, VMQ, avec manchon PTFE vulcanisé sur le joint
Le joint en silicone est utilisé pour étanchéifier et fixer les tubes filetés avec des capuchons filetés inutilisés.
Marque: DWK Life Sciences 292371005
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
La bague d’étanchéité en silicone correspond à la pièce de raccordement à vis et présente de bonnes propriétés d’étanchéité. En raison de la couche de PTFE d’un côté de la bague d’étanchéité, le matériau présente une certaine inertie. L’orifice intégré permet l’insertion de tiges en verre, d’olives, de tuyaux, etc.
- Avec face encollée en PTFE
Spécification
S’adapte au dia. int. de la tubulure :de 9,0 à 11,0 mm | |
Étanchéité ; connexion de tubes en verre ; adaptés aux bouchons à vis PBT avec ouverture | |
Silicone (VMQ) | |
GL 25 |
de 9,0 à 11,0 mm | |
10/boîte | |
22 mm |