Learn More
DWK Life Sciences Joint en silicone, VMQ, avec manchon PTFE vulcanisé sur le joint
Le joint en silicone est utilisé pour étanchéifier et fixer les tubes filetés avec des capuchons filetés inutilisés.
Marque: DWK Life Sciences 292350804
49.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
La bague d’étanchéité en silicone correspond au connecteur à vis et présente de bonnes propriétés d’étanchéité. En raison de la couche de PTFE sur un côté de la bague d’étanchéité, le matériau présente une certaine inertie. L’orifice inclus permet l’insertion de tiges en verre, de ferrules, de tuyaux, etc.
- Avec face en PTFE collée
Spécification
de 7,5 à 9,0 mm | |
GL 18 | |
S’adapte au dia. int. de la tubulure :de 7,5 à 9,0 mm | |
Silicone (VMQ) |
Étanchéité ; connexion de tubes en verre ; adaptés aux bouchons à vis PBT avec ouverture | |
10/boîte | |
16 mm |