Learn More
DWK Life Sciences Joint en silicone, VMQ, avec manchon PTFE vulcanisé sur le joint
Le joint en silicone est utilisé pour étanchéifier et fixer les tubes filetés avec des capuchons filetés inutilisés.
Brand:  DWK Life Sciences 292382602
169.18 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
 View more versions of this product
Product Code. 11777118
  • 196.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
La bague d’étanchéité en silicone correspond au connecteur à vis et présente de bonnes propriétés d’étanchéité. En raison de la couche de PTFE sur un côté de la bague d’étanchéité, le matériau présente une certaine inertie. L’orifice inclus permet l’insertion de tiges en verre, de ferrules, de tuyaux, etc.
  • Avec face en PTFE collée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
de 25,0 à 27,0 mm
GL 45
S’adapte au dia. int. de la tubulure :de 25,0 à 27,0 mm
Silicone (VMQ)
Étanchéité ; connexion de tubes en verre ; adaptés aux bouchons à vis PBT avec ouverture
10/boîte
42 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers