Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
38.27€ - 279.84€
Spécification
Matériau | Caoutchouc de silicone |
---|---|
Type | Bague d’étanchéité |
Quantité | 10/paquet |
Code produit | Marque | Taille d’orifice | Diamètre (métrique) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille d’orifice | Diamètre (métrique) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10294521
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01332512 |
12 mm | 22 mm |
102.87€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10528801
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01334526 |
26 mm | 42 mm |
279.84€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12383379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01331806 |
6 mm | 16 mm |
52.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12393379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01331808 |
8 mm | 16 mm |
42.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10345071
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01332508 |
8 mm | 22 mm |
102.87€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12373379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01331406 |
6 mm | 12 mm |
38.27€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Material: silicone rubber (VMQ)
- With bonded PTFE face
Spécification
Caoutchouc de silicone | |
Bague d’étanchéité | |
10/paquet |