Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01332508
Code produit. 10345071
  • 109.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Matériau : caoutchouc de silicone (VMQ)
  • Avec face encollée en PTFE
Spécification
Spécification
8 mm
10/paquet
Caoutchouc de silicone
Diamètre de la tubulure : de 7,5 à 9,0 mm
22 mm
Bague d’étanchéité