Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01331808
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
- Matériau : caoutchouc de silicone (VMQ)
- Avec face encollée en PTFE
Spécification
8 mm | |
Bague d’étanchéité | |
Caoutchouc de silicone |
Diamètre de la tubulure : de 7,5 à 9,0 mm | |
10/paquet | |
16 mm |