Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01334526
Code produit. 10528801
  • 296.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Matériau : caoutchouc de silicone (VMQ)
  • Avec face encollée en PTFE
Spécification
Spécification
26 mm
10/paquet
Caoutchouc de silicone
Diamètre de la tubulure : de 25 à 27 mm
42 mm
Bague d’étanchéité