Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone durci au platine
Idéale pour une utilisation avec une pompe péristaltique en raison de sa résistance à la déchirure plus élevée et de sa vulnérabilité moindre à la fissuration ou aux dommages mécaniques.
Marque: Fisherbrand™ FB50865
Description
- Le tube n’a pas d’odeur, n’est pas contaminé ou n’a pas de réaction avec le chlore
- La tubulure durcie au platine est hautement translucide, sans jaunissement, contrairement aux matériaux durcis au peroxyde
- 60°IRHD ±5°C
- Approuvé FDA, BGA et WRC
- Plage de températures : -60°C à 200°C
- Produit anti-adhérent, hydrophobe
- Haute résistance électrique et à l’ozone
- Accumulation bactériologique réduite
- Convient aux applications agroalimentaires, de laboratoire, pharmaceutiques et médicales
Spécification
Approuvé FDA, BGA et WRC | |
8 mm | |
Pour les applications agroalimentaires, de laboratoire, pharmaceutiques et médicales |
Silicone (catalyse platine) | |
1,5 mm | |
Translucide |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubulure en silicone durci au platine > Dimensions : 5 x 8 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu