Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone
Code nomenclature Nacres: NB.35
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Conditionnement:
1m
25m
Description
- Plage de températures de -60°C à +200°C (courtes périodes jusqu’à +260°C)
- Conforme aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopée
- Test de biocompatibilité conforme à la norme ISO 10993-1
- Duromètre 60 Shore A
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BFR XV, FDA 177.2600, DAB 10, Ph Eur.2.Édition |
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Longueur totale (métrique) | 25 m |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |
| À utiliser avec | Pompes péristaltiques |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -60°C |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Couleur | Transparent |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu