Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur plaques de verre
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur plaques de verre sont disponibles dans différentes tailles de plaque et épaisseurs de couche. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
Marque:  Macherey-Nagel™ 809122
Code produit. 10649391
  • 216.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Silice 60
60 Å
Plaque en verre
0,75 ml/g
0,25 mm
5 à 17 μm
50/boîte
UV254 + UV366
∼500 m2/g
100 x 200 mm
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur plaques de verre > Taille : 100x200 mm