Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,035-0,070 mm, 60Å Code produit.: 10273542
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,035-0,070 mm, 60Å
Code produit. 10273542
5 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
30 kg
Code produit. 10273542
Marque: Thermo Scientific Chemicals 240360050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la chromatographie sur colonne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Spécification
Porosité 60 Å
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
À utiliser avec (application) Chromatographie sur colonne
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466636 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number240360050,240360300,240360010
Numéro de lotA0459321 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2024 Catalog Number240360050,240360300,240360010
Numéro de lotA0452114 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/04/2023 Catalog Number240360050,240360300,240360010
Numéro de lotA0391957 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2022 Catalog Number240360050,240360300,240360010
Numéro de lotA0395911 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2022 Catalog Number240360050,240360300,240360010
Identifiant produit
  • Silica gel
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,035-0,070 mm, 60Å >