Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,035-0,070 mm, 60Å
Code produit. 10318090 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
30 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 10318090
Marque: Thermo Scientific Chemicals 240360010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la chromatographie sur colonne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Spécification
Porosité 60 Å
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
Formule moléculaire O2Si
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nom IUPAC silanedione
Poids moléculaire (g/mol) 60.08