Learn More
SymLine™ SignalBox2
Surveillez deux niveaux de remplissage à la fois, intégration parfaite dans le mobilier de laboratoire grâce au boîtier de signalisation intégré.
Marque: SymLine™ 106741
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Clever way to change a disposal container without interrupting the inflow.
- LEDs and acoustic buzzer warn you in due time before the filling level of your collection containers reaches a critical height.
- When container is changed, the alert can be muted via the new touchpad.
- Includes touchless alarm-resetting fields for up to five containers, up to five switch inputs and up to five switch outputs for peripheral units, and power supply cable with open end and clamp.
Spécification
5-channel | |
Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers | |
135 x 70 x 34 |
Liquid Spill Alarm | |
1-channel, for Safety Waste Cap and other electronical level controlers, touchless alarm-resetting fields for one container, one switch input and one switch output for peripheral units incl. 24V power supply (EU / UK /US) | |
EU, UK, US |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SymLine™ SignalBox2 > Power Supply Details: EU/ UK / US-style Product Type: Signal Box1
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu