Learn More
Thermo Scientific™ BIX-01294, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 467831000
210.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
BIX-01294 | |
2-(hexahydro-4-méthyl-1 H-1,4-diazépin-1-yl)-6,7-diméthoxy-N-[1-(phénylméthyl)-4-pipéridinyl]-4-quinazolinamine | |
C28 H38 N6 O2 | |
Solide | |
95% |
935693-62-2 | |
100 mg | |
490,65 | |
Réactif |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
344429 | Certificat d’analyse | 16/10/2020 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ BIX-01294, 95 % > 100 mg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu