Learn More
SymLine™ SignalBox2
Surveillez deux niveaux de remplissage à la fois, intégration parfaite dans le mobilier de laboratoire grâce au boîtier de signalisation intégré.
410.00€ - 785.00€
Spécification
Type | Liquid Spill Alarm |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers |
Code produit | Marque | Conception | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conception | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16583532
|
SymLine™
106548 |
2-channel | Alimentation secteur EU |
785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17307419
|
SymLine™
106582 |
2-channel | Alimentation secteur UK | N/A | ||||||
17317419
|
SymLine™
106583 |
2-channel | Alimentation secteur US | N/A | ||||||
18686468
|
SymLine™
106735 |
1-channel | EU, UK, US |
778.00€
1 feuille |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
18666498
|
SymLine™
106741 |
5-channel | EU, UK, US |
410.00€
1 feuille |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Des LED et un buzzer acoustique vous avertissent en temps utile avant que le niveau de remplissage de vos conteneurs de collecte n'atteigne une hauteur critique. Lorsque le conteneur est changé, l'alerte peut être mise en sourdine grâce au nouveau pavé tactile. Les pompes et autres dispositifs externes peuvent être déclenchés de manière pratique via l'interface intégrée. Conformément aux directives ATEX, les capteurs Ex doivent être installés en conjonction avec un amplificateur de commutation lorsqu'ils sont utilisés dans des zones à risque d'explosion (zones Ex). Les boîtiers de signalisation et l'amplificateur de commutation doivent être placés en dehors de la zone Ex.Spécification
Liquid Spill Alarm | |
Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SymLine™ SignalBox2