Learn More
SymLine™ SignalBox2
Surveillez deux niveaux de remplissage à la fois, intégration parfaite dans le mobilier de laboratoire grâce au boîtier de signalisation intégré.
Marque:  SymLine™ 106583
Code produit. 17317419
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Méthode intelligente de changer le récipient d’élimination sans interrompre l’écoulement.
  • Les DEL et le vibreur vous avertissent en temps utile avant que le niveau de remplissage de vos collecteur atteigne une hauteur critique.
  • Lorsque le collecteur est vidé, l’alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile.
  • Spécification
    Spécification
    2-channel
    Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers
    36 x 139 x 74 mm
    Liquid Spill Alarm
    Câble d’alimentation 230 V avec extrémité ouverte et pince
    Alimentation secteur US
    Nom du produit
    SymLine™ SignalBox2 > Type :Boîte de signalisation intégrée ; région :US