Learn More
Uvex™ Signal Waist Coat 8960-Yellow 100%PES
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Matériau : 100 % polyester / maille, veste de sécurité en polyester / maille avec espace pour la fixation du logo.
- Bande Velcro, 2 bandes réfléchissantes circonférentielles dans la zone du torse, bandes réfléchissantes sur les épaules pour une meilleure visibilité en position courbée, liserés en bordure, application de logo possible (position : arrière)
- Certifié conforme à la norme EN 20471 X2
- Taille : M (50/52) - XXXL (66/68)
- Instructions d’entretien : Lavable à 40°C, cycle doux (max. 25 lavages), ne pas ajouter de chlore, ne pas repasser, nettoyage à sec : P (max. 20 cycles de nettoyage), ne pas sécher au sèche-linge
Spécification
Spécification
Type de bouchon | Scratch |
Type de produit | High-visibility Vest |
Couleur | Jaune |
Dimensions | XXXL |
Matériau | Polyester |
Épaisseur (métrique) | 140 g/m² |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Signal Waist Coat 8960-Yellow 100%PES >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu