Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture
Les flacons cylindriques sont une solution économique pour de nombreuses applications HPLC de routine. Disponibles en plusieurs tailles, ils sont vendus sous forme de kits avec bouchons afin de garantir une fermeture adéquate.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-47P
24.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les flacons cylindriques sont une solution économique pour de nombreuses applications HPLC de routine. Ces flacons sans col avec inserts sont vendus sous forme de kits, incluant des bouchons à enfoncer en polyéthylène, afin de garantir un ajustement et un fonctionnement de qualité. Les flacons peuvent être en verre transparent, en verre ambré ou en polypropylène. Les flacons cylindriques de 8 x 35 mm sont conçus spécifiquement pour les échantillonneurs automatiques à déplacement positif Alcott. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
- La conception centrale en étoile, en polyéthylène SepCap, facilite la pénétration des aiguilles de seringue
- Kits de flacons pratiques comprenant le même nombre de flacons et de bouchons
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les flacons de micro-échantillonnage permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
Recommandés pour les instruments suivants :
- Alcott™
- Gilson™
- Shimadzu™
- Waters™ (carrousel Wisp de respectivement 96 et 48 positions)
Spécification
Flacon Shell en polypropylène de 4 ml, fond plat, avec SepCap | |
15 mm | |
5,5 ml | |
Fond plat | |
Polyéthylène | |
45 mm | |
Flacon de culture de 4 ml | |
Non |
15 mm | |
Polypropylène | |
< 800 μl | |
5,5 ml | |
Bouchons d’obturation | |
Discontinued | |
13 mm | |
4 ml |