Learn More
SI Analytics™ Électrode combinée de pH avec reconnaissance du capteur
Assurez une précision de mesure élevée, une stabilité et une longue durée de vie tout en conservant une grande adaptabilité à vos tâches de mesure. L’électrode combinée de pH avec reconnaissance de capteur SI Analytics™ est robuste, durable et facile à nettoyer.
Marque: SI Analytics™ 285129525
Description
- Électrodes haut de gamme éprouvées pour des tâches de mesure exigeantes
- Système de référence Silamid™ à double jonction pour une acquisition rapide et stable des valeurs mesurées et pour une durée de vie plus longue des électrodes
- La plus grande polyvalence des électrodes de pH est obtenue grâce à une grande sélection de jonctions, de types et de formes de verre de la membrane, de longueurs et de diamètres de tige, de joints rodés, de connexions de fiche et de capteurs de température intégrés
- Chaque électrode combinée de pH est fournie avec un numéro de série individuel et un certificat de qualité
Spécification
SMEK Plug Head | |
Verre A | |
Électrode pH combinée | |
Sphere | |
-5°C à +100°C | |
12 mm |
Diaphragme durci au platine | |
0 à 14 | |
Silamid™ | |
A 162 | |
120 mm |