Learn More
Hospidex™ Conteneur pour déchets à risque biologique en polypropylène Sharpsafe™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
7 l
13 l
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
50 pièces
Description
- Jaune
- En PP
- Certification NFX 30-505
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 7 l |
| Certifications/Conformité | NFX30-500 |
| Hauteur (métrique) | 188 mm |
| Longueur (métrique) | 106 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Pour la collecte de déchets tranchants issus des activités de traitement (piquants, pointus et/ou acérés) |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Récipient pour matières à risque biologique |