Learn More
Epredia™ Automate de coloration linéaire Linistat™
Solution compacte pour les protocoles H&E sur coupes en congelation
Marque: Epredia™ 6754003
Includes: Cuve à coloration à station unique ; Cuve à coloration à station double ; Clips porte-lames ; kit de tubulures d’eau de rinçage
Description
Une méthode fiable et économique pour automatiser la coloration ; toutes les unités utilisent un convoyeur pour préparer des lames colorées de façon constante
- Son faible encombrement permet de le placer sur la plupart des cryostats pour un flux de travail ininterrompu lors de la réalisation de coupes en congélation
- Il comprend 14 stations de coloration (de 20 secondes chacune), de l’eau courante et un réservoir de collecte d’une capacité de 13 lames
- Le temps total de coloration est inférieur à cinq minutes
- Il peut également être utilisé pour la coloration manuelle lorsque la situation l’exige
- Les pinces porte-lames à code couleur correspondent aux lames colorées Epredia Cryochrome™ et aux milieux d’enrobage colorés pour coupes congelées colorés
Caractéristiques physiques
- Dimensions (P x L x H) : 6,25 x 25 x 18,4 po (15,9 x 64 x 27cm)
- Encombrement en hauteur : 24,8cm (9,75 in)
- Poids : 7,3kg (16,3 lb)
- Puissance requise : 110-120 VCA, 60 Hz, 2,0 A maximum ; 220-240 VCA, 50/60 Hz, Maximum 1,0 A
Spécification
Cuve à coloration à station unique | |
Automate de coloration linéaire Linistat™ | |
Clip porte-lames, kit de tubulure d’eau de rinçage |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Automate de coloration linéaire Linistat™ > Cuve à coloration ; station unique
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu