Learn More
Epredia™ Résine d’enrobage Cryochrome™
Optimisez le support des tissus lors de la réalisation de coupes en congélation avec la résine d’enrobage Epredia™ Cryochrome™.
Marque: Epredia™ 9990423
Description
Optimisez le support des tissus lors de la réalisation de coupes en congélation grâce à la résine d’enrobage Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™.
- Coupes congelées avec codes couleurs pour faciliter l’identification et le suivi
- Quatre couleurs disponibles : rose, bleu, jaune, vert
- Formulé avec des caractéristiques physiques identiques à celles de la résine d’enrobage Cryomatrix™
Spécification
Cryochrome™ jaune | |
120mL |