Learn More
Epredia™ Résine d’enrobage Cryochrome™
Optimisez le support des tissus lors de la réalisation de coupes en congélation avec la résine d’enrobage Epredia™ Cryochrome™.
Marque: Epredia™ 9990428
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Optimisez le support des tissus lors de la réalisation de coupes en congélation grâce à la résine d’enrobage Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™.
- Coupes congelées avec codes couleurs pour faciliter l’identification et le suivi
- Quatre couleurs disponibles : rose, bleu, jaune, vert
- Formulé avec des caractéristiques physiques identiques à celles de la résine d’enrobage Cryomatrix™
Spécification
Cryochrome™ vert | |
120mL |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Résine d’enrobage Cryochrome™ > Cryochrome vert
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu