Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneurs automatiques
Remplacez les seringues pour Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, etc.
Marque: Trajan™ 002992
Description
Remplace les seringues pour Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, etc.
Les aiguilles de seringue ont des pointes coniques sauf indication contraire.
Informations sur la commande
Des seringues supplémentaires sont disponibles pour d’autres échantillonneurs automatiques fabriqués par les fabricants représentés ici, ainsi que des seringues pour les instruments Unicam™, Waters™ et Siemens™. Pour plus d’informations, contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
26 G | |
0,47 mm | |
3,15 in | |
80 mm | |
10F-C/T-8/0.47C | |
10 μl | |
Carlo Erba / Fisons / Leap / CTC ASD200 et AS80, triPlus |
0,01 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
3,14 in | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
Chaque | |
Cône | |
Fixe |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.