Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneurs automatiques
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000
Échantillonneur automatique AS200
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 26s G |
| Diamètre (métrique) interne | 0,48 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,6 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
| Modèle | 701 |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 80 mm |
| Type de pointe d’aiguille | AS |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000 |
| Afficher plus |