Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneurs automatiques
Remplacez les seringues pour Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, etc.
Marque: Trajan™ 002924
Description
Remplace les seringues pour Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, etc.
Les aiguilles de seringue ont des pointes coniques sauf indication contraire.
Informations sur la commande
Des seringues supplémentaires sont disponibles pour d’autres échantillonneurs automatiques fabriqués par les fabricants représentés ici, ainsi que des seringues pour les instruments Unicam™, Waters™ et Siemens™. Pour plus d’informations, contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
25 G | |
0,5 mm | |
2 in | |
53 mm | |
10R-GT-VA8X-2 | |
10 μl | |
Échantillonneurs automatiques GC Varian 8035, 8100 et 8200 |
0,019 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
2,08 in | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
Chaque | |
Orifice latéral | |
Amovible |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Accessoires et services
-
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues de 10 μl AIGUILLE N10-VA8X00H-II Code produit: 10235322
71.65€ / 1 pièce