Learn More
Hamilton™ Seringue pour échantillonneur automatique série 700 Microlitertrade; 8100/8200
Code produit. 10676791
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10676791
Marque: Hamilton™ 202880
La seringue est conçue pour fonctionner avec les échantillonneurs automatiques Bruker / Varian 8100/8200
pSeringue Microliter avec piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre et conçue pour l’échantillonnage de liquides. La seringue est dotée d’un embout à aiguille amovible (RN). Volume disponible : 10 mu;l./ppbEmbouts pour seringues/b ulliAiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue./ul /lili bTypes de pointe d’aiguille/b/liulliType de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibre disponible : 26 s/li/ul/p
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,019 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,483 mm
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,69 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2000°psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 68°F
Modèle 701
Numéro de pointe d’aiguille 5
Température min. (métrique) 20°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 43 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneurs automatiques Bruker/Varian 8100/8200
Type de connexion Amovible