Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 24 to 62 in. Wide
The Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
2115.00€ - 5315.00€
Spécification
Type de produit | Autoclave Bag |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30020015
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2452SS |
52 x 24 in. |
5215.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020018
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3434SS |
34 x 34 in |
4550.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020029
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2832SS |
32 x 28 in |
3670.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020037
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3412SS |
12 x 34 in. |
2485.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020048
|
Keystone Cleanroom Products
6STK5054SS |
54 x 50 in. |
2480.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020075
|
Keystone Cleanroom Products
6STK4416SS |
16 x 44 in. |
3170.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020095
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2462SS |
62 x 24 in. |
5315.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020096
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2844SS |
44 x 28 in. |
4650.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020097
|
Keystone Cleanroom Products
6STK4848SS |
48 x 48 in |
2650.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020101
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3016SS |
16 x 30 in. |
3090.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020104
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3624SS |
24 x 36 in. |
4190.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020108
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2634SS |
34 x 26 in |
3360.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020125
|
Keystone Cleanroom Products
6STK4072SS |
72 x 40 in. |
4190.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020132
|
Keystone Cleanroom Products
6STK4040SS |
40 x 40 in |
2475.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020136
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3060SS |
60 x 30 in. |
2115.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020140
|
Keystone Cleanroom Products
6STK4864SS |
64 x 48 in |
2480.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020143
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2440SS |
40 x 24 in |
3855.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020145
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3672SS |
72 x 36 in |
2995.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020148
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3020SS |
20 x 30 in. |
3110.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020170
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3628SS |
28 x 36 in. |
4190.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020190
|
Keystone Cleanroom Products
6STK4450SS |
50 x 44 in |
2695.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020197
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3030SS |
30 x 30 in |
4210.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020205
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2436SS |
36 x 24 in |
3505.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020208
|
Keystone Cleanroom Products
6STK4060SS |
60 x 40 in |
2995.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020212
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3036SS |
36 x 30 in. |
4380.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020226
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3664SS |
64 x 36 in |
2695.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020240
|
Keystone Cleanroom Products
6STK4244SS |
44 x 42 in |
2545.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020248
|
Keystone Cleanroom Products
6STK4850SS |
50 x 48 in |
2695.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020255
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3636SS |
36 x 36 in |
4500.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020270
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2828SS |
28 x 28 in |
3650.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020275
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3642SS |
42 x 36 in. |
2310.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020278
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2646SS |
46 x 26 in |
3440.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020284
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3648SS |
48 x 36 in |
2515.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020292
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3646SS |
46 x 36 in. |
2400.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020298
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3660SS |
60 x 36 in. |
2685.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020299
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2424SS |
24 x 24 in |
3815.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020301
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2834SS |
34 x 28 in. |
3735.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020302
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3028SS |
28 x 30 in. |
3905.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020312
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2628SS |
28 x 26 in. |
3230.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020339
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3838SS |
38 x 38 in |
2400.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020341
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3248SS |
48 x 32 in |
2575.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020342
|
Keystone Cleanroom Products
6STK4048SS |
48 x 40 in. |
2775.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020343
|
Keystone Cleanroom Products
6STK4024SS |
24 x 40 in. |
2475.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020350
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3456SS |
56 x 34 in. |
2695.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020363
|
Keystone Cleanroom Products
6STK4242SS |
42 x 42 in |
2485.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020364
|
Keystone Cleanroom Products
6STK6250SS |
50 x 62 in |
3440.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020367
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2430SS |
30 x 24 in |
3110.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020379
|
Keystone Cleanroom Products
6STK2448SS |
48 x 24 in |
4190.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020382
|
Keystone Cleanroom Products
6STK3232SS |
32 x 32 in |
4295.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Indicateur de vapeur intégré
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Especificaciones
Autoclave Bag | |
Certificat de conformité (COC) | |
Single-use | |
Équipements et composants pharmaceutiques | |
Non stérile | |
Jusqu’à 250°F | |
5,3 mil |
Autoclavable | |
Blanc | |
Steam Sterilization | |
Tyvek | |
0.13 mm | |
Jusqu’à 125°C |