Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 24 to 62 in. Wide
The Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marque:  Keystone Cleanroom Products 6STK3020SS
Code produit. 30020148
  • 3110.00€ / 250 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Indicateur de vapeur intégré
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Spécification
Spécification
Autoclave Bag
16.3 L
Self-seal
Single-use
Équipements et composants pharmaceutiques
Tyvek
0.13 mm
Jusqu’à 125°C
20 x 30 in.
51 cm
76 cm
Autoclavable
Certificat de conformité (COC)
Blanc
Steam Sterilization
Steam Sterilization Indicator
Non stérile
Jusqu’à 250°F
5,3 mil
20 in
30 in