Learn More
Eppendorf™ Scellage du couvercle de rotor.
Offre un joint souple mais fiable autour des bords d’un couvercle de rotor.
Marque:  Eppendorf™ 5409717006
209.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15294536
  • 209.84€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Couleur rouge
  • Pour couvercles de rotor FA-45-24-11 et FA-45-16-17
  • 5/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fermer hermétiquement
Couvercle de rotor FA452411 et FA451617
Rouge
Nom du produit
Eppendorf™ Scellage du couvercle de rotor. > Pour couvercle de rotor FA-45-24-11 et FA-45-16-17