Learn More
Miele Professional™ Insert
Insert A11/1 pour le nettoyage doux des articles délicats en interrompant le jet de pulvérisation
Marque: Miele Professional™ 12666290
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec perforations 7 x 7 mm
- Pour une utilisation dans le panier supérieur et inférieur
Spécification
Acier inoxydable | |
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | |
429 mm |
Blanc | |
429 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Miele Professional™ Insert > Dimensions (P x I) : 429 x 429 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu