Learn More
Eppendorf™ Pinces de flacons pour agitateur Scientific
Pour une utilisation avec les agitateurs New Brunswick Innova™, I-Series™ et Excella™. Les pinces de flacons pour agitateur Eppendorf™ Scientific sont en acier inoxydable monobloc pour une résistance et une sécurité accrues.
Marque:  Eppendorf™ ACE-3000S
Code produit. 11346044
  • 105.42€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety.
  • Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds.
  • Comes complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flacon Erlenmeyer de 3 L
Acier inoxydable
189 x 112 mm
Pince
189 mm
Nom du produit
Eppendorf™ Pinces de flacons pour agitateur Scientific > À utiliser avec un flacon Erlenmeyer de 3000 ml