Learn More
Eppendorf™ Pinces de flacons pour agitateur Scientific
Pour une utilisation avec les agitateurs New Brunswick Innova™, I-Series™ et Excella™. Les pinces de flacons pour agitateur Eppendorf™ Scientific sont en acier inoxydable monobloc pour une résistance et une sécurité accrues.
Marque: Eppendorf™ M1190-9000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en acier inox
- Comporte des vis de montage
- Pinces 2 ml et plus, avec une gaine supplémentaire pour une sécurité accrue pendant l’agitation des flacons à vitesse élevée
- Fournies avec toutes les vis nécessaires et sont équipées de ressorts à fil hélicoïdaux pour une plus grande stabilité à des vitesses élevées
Spécification
Flacons Erlenmeyer de 50 ml | |
Acier inoxydable | |
Agitateurs Innova I-Series et Excella |
Pince | |
51 x 26 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Pinces de flacons pour agitateur Scientific > Pour flacon Erlenmeyer de 50 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu