Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 500
Une procédure de concentration simple en une étape. Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ 500 sont des dispositifs d’ultrafiltration jetables destinés à la concentration des échantillons biologiques, avec des volumes de départ allant jusqu’à 500 μl. Disponibles avec des membranes en PES dans une large gamme de seuils de poids moléculaire.
Marque: Sartorius VS0171
134.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Une procédure de concentration simple en une étape.Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ 500 sont des dispositifs d’ultrafiltration jetables pour la concentration d’échantillons biologiques avec des volumes de départ pouvant atteindre 500 μl.Disponibles avec des membranes en PES offrant de nombreux seuils de rétention des molécules.
- Conception brevetée de membrane verticale et chambre de filtration à canal mince qui réduit l’encrassement des membranes et accélère la vitesse de concentration
- Les récupérations des concentrats de > 90 % peuvent être atteintes en moins de 30 minutes
- Les fonds inclinés empêche la concentration jusqu’à épuisement pour une concentration d’échantillon sûre
- Compatibilité universelle du rotor : peut être utilisé dans les rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 2,2 ml
- Membranes en PES à débit élevé pour une concentration ultra-rapide
- Récupération pratique du concentrat par pipetage
- Boîtier transparent avec graduation du volume pour une lecture / surveillance facile
Spécification
Oui | |
Centrifuge | |
0,2 μm | |
500 mL | |
64,5m m2 | |
25/boîte | |
50 mm |
Ultrafiltration | |
PES | |
0,2 μm | |
Non-sterile | |
Polycarbonate | |
500 μl |