Learn More
Sartorius Système complet pour les modèles Vivaflow™
Kit complet d’accessoires pour le concentrateur modulaire à flux tangentiel Vivaflow™ avec une pompe de 115 V.
Marque: Sartorius VFS204
Description
Les concentrateurs modulaires à flux tangentiel Vivaflow 50 et Vivaflow 200 permettent une concentration bien plus rapide avec moins de rétention par rapport aux dispositifs comparables. Le circuit de flux à canal étroit en zigzag unique augmente considérablement la turbulence du flux transversal tout en réduisant les exigences de la pompe.
Système complet Vivaflow 200
- Peut concentrer 1 litre jusqu’à 50 fois en moins de 30 minutes
- Pour accélérer la filtration ou pour traiter des volumes de 5 litres ou plus, deux modules Vivaflow 200 peuvent être raccordés en parallèle
- Comprend une pompe (115 V), une tête de pompe Easy-Load (taille 16), une tubulure et un réservoir de diafiltration / échantillonnage de 500 ml
Système complet Vivaflow 50
- Permet de concentrer des volumes de seulement 100 ml jusqu’à moins de 10 ml en quelques minutes
- Jusqu’à six modules interconnectés peuvent concentrer 3 litres plus de 50 fois en 60 minutes
- Comprend une pompe (115 V), une tête de pompe Easy-Load (taille 16), une tubulure, un réservoir de diafiltration / échantillonnage de 500 ml, un support de module, un indicateur de pression, des connecteurs en T et des interconnecteurs série
Spécification
Ultrafiltration | |
Joint et joint torique en silicone, PP, indicateur de pression à ressort en acier inox, réducteur de débit en PP, raccords en nylon, tubulure en PVC (de qualité médicale) | |
Non-sterile | |
Pompe (115 V), tête de pompe Easy-Load (taille 16), tubulure, échantillon de 500 ml, réservoir de diafiltration | |
Système de concentration | |
4,96 x 1,49 x 5,43 in. (12,6 x 3,8 x 13,8cm) | |
12,6 cm | |
3,8 cm | |
13,8 cm |
Vivaflow™ 200 | |
Polypropylène | |
200 cm2 | |
À l’unité | |
5,3 mL | |
4,96 in | |
1,49 in | |
5,43 in |