Learn More
Sartorius Kit de nettoyage Arium™ pour module RO
Élimination efficace de la mise à l’échelle et de l’encrassement du métal
Marque: Sartorius H2O-CCS
73.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Includes:
- Nettoyant alcalin HEDTA, éthanolamine, triéthanolamine
- Nettoyant acide HEDTA, acide phosphorique, acide citrique
Description
- Élimination efficace de la mise à l’échelle et de l’encrassement du métal
- Élimination des composés organiques
- Dispersion des colloïdes
- Valeurs de pH stables
- Non agressif pour les matériaux
Spécification
Système d’eau | |
Kit de nettoyage Arium™ pour module RO | |
Nettoyant alcalin HEDTA, éthanolamine, triéthanolamine, nettoyant acide HEDTA, acide phosphorique, acide citrique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- arium RO cleaning set
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: diammonium citrate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Kit de nettoyage Arium™ pour module RO > Pièce
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu