Learn More
Sartorius Préfiltre Arium™ Comfort
Préfiltre Arium™ Comfort pour les systèmes d’eau Arium™ Comfort.
Marque: Sartorius H2O-CPFCO-1
330.78 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Beschreibung
- Préfiltre composé de charbon actif à haute efficacité combiné à un catalyseur d’optimisation des procédés
- Élimine les agents oxydants fiables, les métaux lourds et les impuretés spécifiques
- Pour une utilisation prévue avec : Arium™ Comfort I et Arium™ Comfort II
- Quantité : 1 unité / boîte
Spezifikation
Arium™ Comfort I et II | |
Pre-treatment Cartridge |
Produktvorschläge
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Plusieurs fabricants
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Sartorius Préfiltre Arium™ Comfort > Préfiltre Arium™ Comfort ; à utiliser avec : Arium™ Comfort I et Arium™ Comfort II
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur