Learn More
Greiner Bio-One Tubes PCR en saphir avec bouchon plat dépoli fixé
Pour une utilisation avec RT/PCR quantitative. Les tubes PCR en saphir avec bouchon plat dépoli fixé Greiner Bio-One sont entièrement compatibles avec les thermocycleurs.
Marque: Greiner Bio-One 682281
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Paroi fine pour le transfert de chaleur pendant l’amplification
- Exempt de DNase, de RNase, d’ADN humain, d’endotoxines et d’inhibiteurs de PCR
- Emballage étiqueté avec des symboles de produit pour l’entreposage
- Utilisé pour la manipulation des échantillons
Spécification
Assorties | |
Non stérile | |
Plat |
0.5 mL | |
Polypropylène |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes PCR en saphir avec bouchon plat dépoli fixé > Vol.: 0.5mL; Assorted
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu