Learn More
Greiner Bio-One Tubes PCR en saphir avec bouchon plat dépoli fixé
Pour une utilisation avec RT/PCR quantitative. Les tubes PCR en saphir avec bouchon plat dépoli fixé Greiner Bio-One sont entièrement compatibles avec les thermocycleurs.
73.76€ - 980.00€
Spécification
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Couleur Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10507081
Afficher les documents
Greiner Bio-One
682201
Naturel 0,5 ml
73.76€
1000 pièces
13085053
Afficher les documents
Greiner Bio-One
683271
Assorties 0.2 mL
876.84€
1000 pièces
10247111
Afficher les documents
Greiner Bio-One
683201
Naturel 0,2 ml
87.69€
1000 pièces
15975341
Afficher les documents
Greiner Bio-One
683201
Naturel 0,2 ml Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13065053
Afficher les documents
Greiner Bio-One
682281
Assorties 0.5 mL
737.63€
1000 pièces
Description
Description
  • Paroi fine pour le transfert de chaleur pendant l’amplification
  • Exempt de DNase, de RNase, d’ADN humain, d’endotoxines et d’inhibiteurs de PCR
  • Emballage étiqueté avec des symboles de produit pour l’entreposage
  • Utilisé pour la manipulation des échantillons
Spécification
Spécification
Non stérile
Polypropylène
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes PCR en saphir avec bouchon plat dépoli fixé