Learn More
Greiner Bio-One Tubes PCR en saphir avec bouchon plat dépoli fixé
Pour une utilisation avec RT/PCR quantitative. Les tubes PCR en saphir avec bouchon plat dépoli fixé Greiner Bio-One sont entièrement compatibles avec les thermocycleurs.
Brand: Greiner Bio-One 682201
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Paroi fine pour le transfert de chaleur pendant l’amplification
- Exempt de DNase, de RNase, d’ADN humain, d’endotoxines et d’inhibiteurs de PCR
- Emballage étiqueté avec des symboles de produit pour l’entreposage
- Utilisé pour la manipulation des échantillons
Specifications
Naturel | |
Non stérile | |
Plat |
0,5 ml | |
Polypropylène |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Greiner Bio-One Tubes PCR en saphir avec bouchon plat dépoli fixé > Volume : 0,5 ml ; Naturel
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction