Learn More
Buerkle™ Cuillère d’échantillonnage en acier inox
La cuillère d’échantillonnage en acier inox Buerkle™ (AISI 304) est une cuillère spécialement formée qui vous permet d’atteindre presque tous les coins d’un récipient et empêche tout écoulement des échantillons.
Marque: Buerkle™ 5320-0400
15.79 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En acier inox AISI 304 (1.4301)
- Largement résistant aux produits chimiques (et non contre les acides et les alcalis)
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Autoclavable | |
400 mm |
Acier inoxydable (V2A) | |
Pour le retrait de petites quantités d’échantillons, les denrées alimentaires |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.