Learn More
Memmert™ Sous-cadre (622 mm de hauteur)
Sous-cadre réglable en hauteur jusqu’à 622 mm
Marque: Memmert™ ICO150B33505
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tailles 150-240 : ne doivent pas être utilisées pour 2 unités empilées
- Réglable en hauteur
Spécification
ICO150 | |
622 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Sous-cadre (622 mm de hauteur) > ICO150
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu