Learn More
Eppendorf™ Clé de rotor standard
Conçus pour être utilisés avec les rotors et centrifugeuses Eppendorf
Marque:  Eppendorf™ 5416301001
7.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10003341
  • 8.14€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Clé de rotor de centrifugeuse pour les modèles Eppendorf 5418, 5424 et 5430
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Clé de rotor
Modèles 5418, 5424 et 5430
Étalon
Nom du produit
Eppendorf™ Clé de rotor standard > Modèles 5418, 5424 et 5430