Learn More
Motic™ Tête SMZ-143
Tête de rechange ou modulaire adaptée au stéréomicroscope SMZ-143. La tête Motic™ SMZ-143 est un élément central du stéréomicroscope le plus polyvalent de la gamme Motic™.
Marque:  Motic™ PX43M00001
Code produit. 11814313
Description
Description
  • La gamme SMZ-140 constitue le stéréomicroscope le plus polyvalent fabriqué par Motic™.
  • Le modèle de base est un système de stéréomicroscope à zoom ayant un rapport de zoom de 1:4 et une distance de travail de 80 mm basée sur le système optique Greenough.
  • Le système optique Greenough affiche des images stéréoscopiques nettes tout en ayant la robustesse pour traiter les environnements difficiles du laboratoire ou des machines.
  • Avec trois options de portoir optique et de nombreux socles et accessoires, le SMZ-140 peut être configuré selon vos besoins.
  • Le système global produit un grossissement maximal de 180X et offre une distance de travail maximale de 200 mm en fonction de la configuration choisie.
  • Le format compact du SMZ-140 est idéal pour les zones à espace limité.
  • Parmi les options supplémentaires de la série SMZ-140 figurent les DM-143 [2 caméras à mégapixels] et DMW-143 [3 sorties simultanées].
Spécification
Spécification
1X à 4X
4:1 Rapport de zoom
Trinoculaire, incliné à 45°
Stéréomicroscope SMZ-143
Tête de microscope
Large WF10X/20 mm, 100:0 (œillettes), 0:100 (tube oculaire droit/tube rinoculaire) avec fractionnement optique
Nom du produit
Motic™ Tête SMZ-143 > Tête trinoculaire